Merck
393258
Sigma-Aldrich
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl) oxalate
technical grade
Synonim(y):
CPPO
About This Item
Wzór liniowy:
[CO2C6H(Cl)3CO2(CH2)4CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Próba
≥96.5% (by AgNO3, titration)
Formularz
solid
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Szczawian bis(2-karbopentyloksy-3,5,6-trichlorofenylu) jest materiałem na bazie nadtlenotlenku, który jest stosowany jako barwnik chemiluminescencyjny, który może być dalej wykorzystywany jako metoda wykrywania do analizy fazy ciekłej. Można go rozpuszczać w rozpuszczalnikach organicznych, aby uzyskać wysoką wydajność kwantową i wytworzyć silne chemiluminescencyjne niebieskie światło.[1][2][3][4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemiluminescent properties of blue fluorophores containing naphthalene unit.
Cheon JW, et al.
Dyes and Pigments, 61(1), 23-30 (2004)
Chemiluminescent properties of copolyesters containing red and blue chromophores.
Lee CW, et al.
Synthetic Metals, 126(1), 97-104 (2002)
Improved microfluidic chip-based sequential-injection trapped-droplet array liquid-liquid extraction system for determination of aluminium.
Shen H and Fang Q
Talanta, 77(1), 269-272 (2008)
Thin-film organic photodiodes as integrated detectors for microscale chemiluminescence assays.
Hofmann O, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 106(2), 878-884 (2005)
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.