Merck
392944
Sigma-Aldrich
Allyl chloroacetate
98%
Synonim(y):
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
tw
164 °C/265 mmHg (lit.)
gęstość
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)