Przejdź do
24616
Vinyl chloroacetate
≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2COOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.53
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-834-3
Beilstein/REAXYS Number:
1745172
MDL number:
Assay:
≥99.0%
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
contains
~0.01% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
refractive index
n20/D 1.444
density
1.192 g/mL at 20 °C
functional group
chloro, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H5ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H,1,3H2
InChI key
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives.
Other Notes
Used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
258105B663010905
description
≥99.0%
description
ACS reagent, 95.0-98.0%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
95.0-98.0%
assay
≥99.0%
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.444
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
1.192 g/mL at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester
functional group
-
functional group
ester, phenyl
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)