Merck
391395
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
47-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
Klucz InChI
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative. Its synthesis has been reported.
Zastosowanie
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide (6-Chlorobenzofuroxan) may be used in the synthesis of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxide derivative.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and