Merck
641103
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)oxazole-5-carboxaldehyde
96%
Wybierz wielkość
1 G
398,50 zł
398,50 zł
Cena katalogowa797,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
398,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
398,50 zł
Cena katalogowa797,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5030 (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)