Merck
391298
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Synonim(y):
N-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide, NSC 270075
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Klucz InChI
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine is a piperidine derivative. Density of 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine (N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide) has been reported.[1]
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
Selenium and sulfur derivatives with antifungal activity
Oxidants
Alpha and beta-glycosides
Reactant for reaction of nitroxyl radicals with metal carbonyls
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 316-316 (2014)
Jie Hao et al.
International journal of biological macromolecules, 151, 740-746 (2020-02-24)
Oxidized starch (oxStarch) is a major derivative of starch. In present study, 4-acetamide-TEMPO system was firstly applied to prepare specifically oxidized starch, homogeneous 1,4-linked α-D-glucuronan. The impact of oxidant amount, 4-acetamide-TEMPO amount and reaction temperature on the properties of products