Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI key
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 143-145 °C (lit.) | mp ~0 °C (lit.) | mp 99-101 °C (lit.) | mp 185-189 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form solid | form - |
4-Acetamido-TEMPO free radical | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14691-89-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?