Merck
391131
Sigma-Aldrich
3-Azetidinecarboxylic acid
98%
Wybierz wielkość
250 MG
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
493,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
286 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
Klucz InChI
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Azetidine and its derivatives are valuable compounds in pharmaceutical[1] and agrochemical[2] research.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon