Merck
366463
Sigma-Aldrich
Methyl nitroacetate
98%
Wybierz wielkość
5 G
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NO2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
Beilstein:
1758670
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5NO4/c1-8-3(5)2-4(6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nitrooctan metylu może być stosowany:
  • do otrzymywania aromatycznych i heteroaromatycznych liniowych(E)-α-nitro-arylopentenianów[1]
  • do generowania ylidku fenylodoniowego, stosowanego w wysoce enancjoselektywnym i diastereoselektywnym cyklopropanowaniu alkenów katalizowanym Cu(I)[2]
  • w otrzymywaniu(Z)-2-nitro-3-(4-nitrofenylo)-2-propenianu metylu, w reakcji z 4-nitrobenzylidenoaniliną[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrew J Young et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(43), 14090-14091 (2008-10-04)
The first electrophilic Pd(II)-catalyzed allylic C H alkylation is reported, providing a novel method for formation of sp3-sp3 C C bonds directly from C H bonds. A wide range of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alpha-nitro-arylpentenoates are obtained as single olefin
Experimental and theoretical studies of Diels-Alder reaction between methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate and cyclopentadiene.
Jasinski R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(3), 327-335 (2013)
Benoît Moreau et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(51), 18014-18015 (2005-12-22)
A highly enantioselective (up to 97.5% ee) and diastereoselective (95:5 dr trans/cis) Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes using phenyliodonium ylide generated in situ from iodosobenzene and methyl nitroacetate is reported. The cyclopropanation took place with high enantioselectivity for a wide range
[Experimental establishment of the maximum permissible concentration of the methyl and ethyl esters of nitroacetic acid].
G I Sidorin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (7)(7), 49-51 (1980-07-01)