Merck
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Synonim(y):
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2SC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
Beilstein:
1530592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
36-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
Klucz InChI
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3