Merck
390011
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoronickelate(IV)
99%
Synonim(y):
Potassium nickel(IV) fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
K2NiF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
ciąg SMILES
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Precursor for the powerful oxidizing and fluorinating agents NiF4 and NiF3.[1]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)