Merck
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Beilstein:
116031
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
94%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)