Przejdź do
388076
tert-Butyl peracetate solution
50 wt. % in odorless mineral spirits
Synonim(y):
tert -Butyl peracetate, tert -Butyl peroxyacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
504,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO3C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
504,90 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
concentration
50 wt. % in odorless mineral spirits
refractive index
n20/D 1.412
density
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used as a methyl-radical source under photoredox catalysis in conjunction with photocatalyst [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765) for late-stage functionalization of biologically active heterocycles.
Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Allows the direct copper catalyzed acetoxylation of β-lactams at the 4-position.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
327182124303CDS024581
description
50 wt. % in odorless mineral spirits
description
contains 10-20 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
description
98%
description
-
concentration
50 wt. % in odorless mineral spirits
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
0.828 g/mL at 25 °C
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.412
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
t1/2
-
t1/2
-
t1/2
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-48-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)