Przejdź do
155160
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
144,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-015-7
Beilstein/REAXYS Number:
106464
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
144,75 zł
Cena katalogowa193,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
ketone, thioether
SMILES string
O=C1CCSCC1
InChI
1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
InChI key
OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
General description
The diastereoselectivity of the aldol reaction of tetrahydro-4H-thiopyran-4-one has been studied.
Application
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one was used in the preparation of meso 1,9-diketones.
The product has been utilized in various condensation reactions for the preparation of dipeptides, spiroimidazolones, and tetrahydrocarbazoles and α-hydroxy esters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262579198242357839
description
99%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
60-64 °C (lit.)
mp
−59-−58 °C (lit.)
mp
-
mp
188-190 °C (lit.)
functional group
thioether, ketone
functional group
bromo, ether
functional group
ether, ketone
functional group
ketone
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one chemical structure
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)