Kluczowe dokumenty
388157
Titanium(IV) bis(ethyl acetoacetato)diisopropoxide
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3CH2OCOCH=C(O-)CH3]2Ti(OCH(CH3)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
0.33 psi ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO\C(O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)O\C(OCC)=C/C(C)=O)=C\C(C)=O
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?