Merck
383244
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) methoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ta(OCH3)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.12
Beilstein:
3675458
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
skład
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
przydatność reakcji
core: tantalum
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤2% Cl
ciąg SMILES
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
Klucz InChI
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges