Przejdź do zawartości
760404
Tantalum(V) ethoxide
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
PET, Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum pentaethoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ta(OC2H5)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.25
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-010-2
Beilstein/REAXYS Number:
3678999
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
density
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI key
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Tantalum(V) ethoxide precursor is used to deposit ultra thin films of Tantalum oxide and other tantalum containing films by atomic layer deposition and chemical vapor deposition methods
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tantalum(V) ethoxide
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)