Merck
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilane
98%
Synonim(y):
Isopropyl trimethylsilyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378 (lit.)
gęstość
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Klucz InChI
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.
Przegląd mechanizmu SET w katalizie fotoredoksowej dla zrównoważonych reakcji i przegrupowania oksazirydyn.