Merck
380369
Sigma-Aldrich
o-Tolidine dihydrochloride
97%
Synonim(y):
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.21
Beilstein:
3713238
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Ostrzeżenie
May be carcinogenic.
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dyes metabolized to 3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-dimethylbenzidine dye class.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 105-106 (2004-08-25)
Zhijun Cao et al.
Biosensors & bioelectronics, 23(3), 348-354 (2007-06-06)
The electrooxidation of o-tolidine (oTD) was investigated via the electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) technique. The formation and breakage of the poorly soluble charge-transfer complex (CTC) occurred during the redox switching of oTD, and the CTC precipitation on and its
3,3'-Dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 104-105 (2004-08-25)
L E Gray et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 20(2), 177-183 (1993-02-01)
In mice and rats, prenatal exposure to the dye Congo red permanently reduces the number of germ cells in male and female offspring. In the current investigation, nine other dyes structurally related to Congo red were examined for developmental testicular
3,3'-Dimethylbenzidine and dyes metabolized to 3,3'-dimethylbenzidine: 3,3'-dimethylbenzidine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 168-170 (2011-08-20)