Merck
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4630 (lit.)
tw
112 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Klucz InChI
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)