Merck
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Synonim(y):
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
Wybierz wielkość
W295205-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
299,00 zł
1 KG
1430,00 zł
5 KG
5600,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W295205-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
299,00 zł
1 KG
1430,00 zł
5 KG
5600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Numer FEMA:
2952
Numer WE:
Nr Rady Europy:
494
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.005
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
5 °C (lit.)
gęstość
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
propylidene phthalide
Organoleptyczne
spicy; herbaceous; warm
ciąg SMILES
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
Klucz InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)