Przejdź do
B99006
2-sec-Butylphenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-933-8
Beilstein/REAXYS Number:
1210026
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.03 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
InChI key
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents and potential bone anabolic agents. It can also be used as a solvent in organic synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T49409193283124311
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
mp
125-130 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
mp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)