Merck
379247
Sigma-Aldrich
Tetradecafluorohexane
A mixture of perfluorinated hexanes, 95%
Synonim(y):
Perfluorohexane
Wybierz wielkość
50 ML
450,00 zł
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.04
Beilstein:
1802113
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
5% perfluoropentane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.252 (lit.)
bp
58-60 °C (lit.)
mp
-74 °C (lit.)
gęstość
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Klucz InChI
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetradekafluoroheksan w fazie gazowej reaguje spontanicznie z amalgamatem litu, dając stałą i intymną mieszaninę fluorku litu i pierwiastkowego węgla polimerowego z niewielką ilością superstechiometrycznego litu.[1]
Zastosowanie
Tetradekafluoroheksan może być stosowany jako organiczny rozpuszczalnik fluorowęglowodorowy do przygotowania roztworu do separacji faz pod wpływem temperatury.[2]
Inne uwagi
Contains perfluorocyclohexane
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Koichi Kitaguchi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 30(6), 687-690 (2014-06-13)
A fluorocarbon and hydrocarbon organic solvent mixture is known as a temperature-induced phase-separation solution. When a mixed solution of tetradecafluorohexane as a fluorocarbon organic solvent and hexane as a hydrocarbon organic solvent (e.g., 71:29 volume ratio) was delivered in a
Liselotte M Kornmann et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 10(5), 264-270 (2008-06-10)
We investigated in vitro the potential of macrophages to act as targeted vehicle for ultrasound molecular imaging. Murine bone marrow-derived macrophages (BMM), incubated for 3 h with different concentrations of perfluorohexane (PFH) emulsions, were monitored by microscopy, flow cytometry, and
Reaction of hexafluorobenzene and tetradecafluorohexane with lithium amalgam.
Kavan L and Dousek FP.
Journal of Fluorine Chemistry, 41(3), 383-391 (1988)
Perfluorohexane-encapsulated mesoporous silica nanocapsules as enhancement agents for highly efficient high intensity focused ultrasound (HIFU).
Xia Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(6), 785-791 (2012-01-10)
Hermann Fromme et al.
Environmental science & technology, 41(22), 7928-7933 (2007-12-14)
Because dietary intake is supposed to be an important route of human exposure we quantified the dietary intake of perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoate (PFOA), perfluorohexane sulfonate (PFHxS), perfluorohexanoate (PFHxA), and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) using 214 duplicate diet samples. The study