Merck
378216
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
technical grade, 85%
Synonim(y):
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11F4NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.25
Beilstein:
4777118
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
mp
162-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)