Postać
powder or crystals
skład
Dye content, 25%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
654 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥12000 at 257-263 nm in water at 0.01 g/L
≥4500 at 289-295 nm in water at 0.01 g/L
≥45000 at 651-657 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C20H26N3O.ClH/c1-5-22(6-2)15-9-11-17-19(13-15)24-20-14-16(23(7-3)8-4)10-12-18(20)21-17;/h9-14H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
IURGIPVDZKDLIX-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3