Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 882,00 zł |
Informacje o tej pozycji
882,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥50%
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.5-8.0, orange to red-orange
λmax
497 nm at 0.1 N in NaOH
ε (extinction coefficient)
≥37000 at 260-268 nm, ≥37000 at 486-494 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(O)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H20N4O8S2.2Na/c31-23-11-7-19(8-12-23)27-29-21-5-3-17(25(15-21)39(33,34)35)1-2-18-4-6-22(16-26(18)40(36,37)38)30-28-20-9-13-24(32)14-10-20;;/h1-16,31-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/b2-1+,29-27+,30-28+;;
InChI key
YLDIUICHQPKMNH-MAPAHAHLSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥50 % | description adsorption indicator, suitable for microscopy | description Dye content ~50 %, Technical grade | description suitable for microscopy |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| composition Dye content, ≥50% | composition - | composition Dye content, ~50% | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?