Przejdź do
683086
[Ir(cod)(acac)]
Umicore, crystals
Synonim(y):
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), Ir(acac)(COD)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19IrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.51
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Ir(cod)(acac)], Umicore
Quality Segment
form
crystals
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
mp
150-155 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI key
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Application
Precursor for Iridium complexes and catalysts
Legal Information
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693774683094683183
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
core: iridium
reaction suitability
core: iridium, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
form
crystals
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
150-155 °C (dec.)
mp
-
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)