Przejdź do
337455
(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
97%
Synonim(y):
[Ir(PMePh2)2COD]+ PF6-, [Ir(cod)(PPh2Me)2]PF6, {Ir(COD)[PCH3(C6H5)2]2}PF6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38F6IrP3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
845.79
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: catalyst
core: iridium
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(c2ccccc2)c3ccccc3.CP(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/2C13H13P.C8H12.F6P.Ir/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*2-11H,1H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;;-1;+1/b;;2-1-,8-7-;;
InChI key
LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Application
(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate is an air-stable cationic iridium complex, generally employed in allyl isomerization reactions. Upon bubbling hydrogen into the solution of [Ir(cod)(PPh2Me)2]PF6, preferably in tetrahydrofuran, results in the formation of active catalyst [IrH2(solv)2(PPh2Me)2]PF6 which can be used in the isomerization of 3-(silyloxy)-1-propenylboronates to (γ-(silyloxy)allyl)boronic esters; diallyl ethers to allyl (E)-vinyl ethers and 1-alkenylboronates to corresponding 3-alkoxyallylboronates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
29590337498377155
description
97%
description
≥99.0% (C)
description
85%
description
97%
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: catalyst
core: iridium
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: catalyst
core: iridium
reaction suitability
-
assay
97%
assay
≥99.0% (C)
assay
85%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
224 °C (dec.) (lit.)
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)