Przejdź do
359491
Trimethyl(methylthio)silane
97%
Synonim(y):
(Methylthio)trimethylsilane, Methyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl methyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.29
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-466-9
Beilstein/REAXYS Number:
2035839
MDL number:
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27771122646757903
description
97%
description
98%
description
97%
description
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)