Merck
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
185-188 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
Klucz InChI
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3