Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32,20 zł 27,37 zł |
15 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 79,60 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
27,37 zł
Cena katalogowa32,20 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
room temp
Quality Segment
General description
For use with GenElute™ kits during sample preparation.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description For 20 cleanings and 2 decontaminations |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?