Merck
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
technical grade, 70%
Synonim(y):
DMP-30
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.39
Beilstein:
795751
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Próba
70%
zanieczyszczenia
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
tw
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
Klucz InChI
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter