Wybierz wielkość
100 ML
172,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-866-5
MDL number:
Form:
liquid
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI key
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
SMILES string
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
form
liquid
impurities
~15% phenol, ~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| impurities ~15% phenol | impurities - | impurities - | impurities - |
Other Notes
Approx. 50% as mixture of o- and p-isomers
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?