Merck
374180
Sigma-Aldrich
2-Hexadecanone
98%
Synonim(y):
Methyl tetradecyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.42
Beilstein:
1769889
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
bp
138-140 °C/2 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C16H32O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
XCXKZBWAKKPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Heksadekanon hamuje aktywność syntetazy kwasów tłuszczowych w wątrobie samca szczura Holtzmana. Według doniesień znacząco obniża poziom cholesterolu w surowicy bez zmiany poziomu trójglicerydów w surowicy u szczurów. Jest zgłaszany jako związek lipofilowy, występujący w wydzielinach udowych samców jaszczurek zielonych Schreibera, Lacerta schreiberi.
2-heksadekanon (keton metylotetradecylowy) jest ketonem alifatycznym o długim łańcuchu. Został zidentyfikowany jako jeden z unoszących się w powietrzu lotnych związków aktywnych elektroantenograficznie uwalnianych przez samice Hoplia equina (chrząszcz skarabeusz). Analizę przeprowadzono metodą chromatografii gazowej.
Zastosowanie
2-heksadekanon (keton metylo-tetradecylowy) może być stosowany do tworzenia zawiesiny grafitu wymaganej do wytwarzania grubopowłokowych elektrod drukowanych natryskowo w procesie drukowania natryskowego. Może być stosowany do przygotowania elektrod kompozytowych na bazie stałej matrycy wiążącej (SBM) do budowy prostego biosensora amperometrycznego do czułego wykrywania różnych wrażliwych na pH związków redoks-aktywnych.
2-heksadekanon nadaje się do stosowania w przygotowywaniu elektrod kompozytowych opartych na stałej matrycy wiążącej (SBM), do budowy biosensora do amperometrycznego wykrywania pH.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pilar López et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 61(9-10), 763-768 (2006-12-02)
In spite of the importance of chemoreception and chemical signals in social organization of lizards, only a few studies have examined the chemical composition of secretions that lizards use for intraspecific communication. The secretion of the femoral glands of male
Amperometric pH-sensing biosensors for urea, penicillin, and oxalacetate.
Stred'ansky M, et al.
Analytica Chimica Acta, 415(1), 151-157 (2000)
S D Wyrick et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(2), 219-222 (1976-02-01)
Aliphatic analogs of 2,8-dibenzylcyclooctanone which includes C15-C18 ketones have been investigated for hypocholesterolemic activity in rats. The position of the carbonyl group in the chain for maximum activity appears to be the 2 position. 2-Hexadecanone reduced serum cholesterol levels significantly
A Pizzariello et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 56(1-2), 99-105 (2002-05-16)
An improved composite bulk-modified bioelectrode setup based on a solid binding matrix (SBM) has been used to develop a glucose/hydrogen peroxide biofuel cell. Fuel is combined through a catalytically promoted reaction with oxygen into and oxidized species and electricity. The
I H Hall et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(10), 1257-1261 (1976-10-01)
A number of 2,8-dibenzylcyclooctanone analogues inhibited the HMG-CoA reductases activity of Holtzman male rat liver, whereas only 2-octanone, 2-hexadecanone, 2,8-dibenzylcyclooctanone derivatives, and 2-bis(4-chlorophenyl)-3,5-dimethyltetrahydro-4-pyrone inhibited fatty acid synthetase activity. 2-Octanone significantly lowered serum cholesterol, triglycerides, and glycerol levels in Holtzman male