Merck
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanone
≥99%
Synonim(y):
Ethyl tridecyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
Klucz InChI
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3