Merck
374172
Sigma-Aldrich
Ethyl ethoxyacetate
98%
Synonim(y):
Diethyl glycolate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1749545
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.[1]
Zastosowanie
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.[2]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)