Merck
373826
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Y(TMHD)3
About This Item
Wzór liniowy:
Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
173-175 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Klucz InChI
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
Zastosowanie
A precursor for the formation of thin films of yttria by CECVD. The films have potential applications as electronic insulators, coatings, reaction barriers and superconducting materials.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhang, Y. Puddephatt, R.
Chemistry of Materials, 11, 148-148 (1999)
Produkty
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.