Merck
373788
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Synonim(y):
Bi(TMHD)2
About This Item
Wzór liniowy:
Bi(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
89-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Bi](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)