Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 779,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł 2085,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
WOCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-863-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: tungsten, reagent type: catalyst
mp
211 °C (lit.)
SMILES string
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.O.W/h4*1H;;/q;;;;;+4/p-4
InChI key
LQNAFXBTXJHEAX-UHFFFAOYSA-J
Application
- Tungsten and titanium oxide thin films obtained by the sol-gel process as electrodes in electrochromic devices: The study discusses the preparation of tungsten trioxide using tungsten(VI) oxychloride dissolved in isopropanol for electrochromic applications (C Rizzuto, RC Barberi, M Castriota, 2022).
- Flux Crystal Growth of Lanthanide Tungsten Oxychlorides, La8.64W6O30.45Cl, Ce8.64W5.74O30Cl, and Ln8.33W6O30Cl (Ln = Pr, Nd): Structural Stability ...: Examines the structural stability of lanthanide and tungsten-based oxychloride compounds (D Carone, VV Klepov, MD Smith, 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description ≥99.99% trace metals basis | description 99.999% |
| form solid | form powder | form liquid | form liquid |
| assay 98% | assay 99% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.999% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 211 °C (lit.) | mp - | mp −96.5 °C (lit.) | mp 1.25 °C (lit.) |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: tungsten | reaction suitability core: tungsten | reaction suitability core: chromium | reaction suitability reaction type: Halogenations |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?