Merck
37345
Sigma-Aldrich
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate, O-(4-Oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N,N,N′,N′,-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TDBTU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16BF4N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(ON1N=Nc2ccccc2C1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C12H16N5O2.BF4/c1-15(2)12(16(3)4)19-17-11(18)9-7-5-6-8-10(9)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TBTU) may be used as:
  • coupling reagent in the synthesis of macrocyclic polyamine derivatives with various length of linkers
  • condensation reagent in the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647)
  • coupling reagent for peptide synthesis which best suppresses racemization during fragment condensation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Hiebl et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 54(1), 54-65 (1999-08-17)
Linear and convergent routes for the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2, SK&F 107647) were investigated. A convergent approach ('3 + 2'-route employing Boc-and benzyl ester protecting groups) was selected for the preparation of multihundred-gram quantities of 2.
Convergent and sequential synthesis of dendritic, multivalent complexing agents.
Liu C, et al.
Synthesis, 10, 1398-1406 (2002)
Knorr, R, et al.
Tetrahedron Letters, 30, 1927-1927 (1989)