gęstość pary
9.3 (vs air)
Próba
99%
Postać
solid
mp
73-75 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PZIMIYVOZBTARW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup