Przejdź do
142158
1,3-Diphenylurea
98%
Synonim(y):
N,N′-Diphenylurea, Carbanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5NH)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-003-7
Beilstein/REAXYS Number:
782650
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
262 °C (lit.)
mp
239-241 °C (lit.)
solubility
pyridine: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
amine
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
1,3-Diphenylurea is a cytokinin compound present in fruit and vegetables.
Biochem/physiol Actions
1,3-Diphenylurea is metabolized by a moderate halophilic Marinobacter sp. isolated from a contaminated ephemeral desert stream bed in Negev desert.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37288937290040796
description
98%
description
99%
description
≥95.0%
description
≥95% (HPLC)
assay
98%
assay
99%
assay
≥95.0%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
pyridine: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
acetone: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
bp
262 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
239-241 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diphenylurea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)