Kluczowe dokumenty
156345
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane
98%
Synonim(y):
2,3-dinitro-2,3-dimetylobutan
Wybierz wielkość
301,00 zł
Cena katalogowa430,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
301,00 zł
Cena katalogowa430,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
214-215 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
CC(C)([N+]([O-])=O)C(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-5(2,7(9)10)6(3,4)8(11)12/h1-4H3
Klucz InChI
DWCLXOREGBLXTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?