Merck
372641
Sigma-Aldrich
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
Ni2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
Klucz InChI
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges