Przejdź do
33262
1,3-Diamino-2-propanol
purum, ≥96.5% (GC)
Synonim(y):
1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
710,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
741859
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
solid
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
form
solid
impurities
≤2.0% water
mp
40-44 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
1,3-Diamino-2-propanol was used in the synthesis of poly(2-hydroxypropylene imine), poly(2-hydroxypropylene imine ethylene imine) and poly(hydroxypropylene imine propylene imine).[1] It was also used in the synthesis of tetranuclear mixed ligand copper(II) complex of a pyrazole containing Schiff base and a hydroxyhexahydropyrimidylpyrazole group.[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sachindranath Pal et al.
Inorganic chemistry, 44(11), 3880-3889 (2005-05-24)
A tetranuclear mixed ligand copper(II) complex of a pyrazole containing Schiff base and a hydroxyhexahydropyrimidylpyrazole and copper(II) and nickel(II) complexes of the Schiff base having N-donor atoms have been investigated. A 2 equiv amount of 5-methyl-3-formylpyrazole (MPA) and 2 equiv
M Mach et al.
The Biochemical journal, 202(1), 153-162 (1982-01-15)
Inhibitors of polyamine synthesis (alpha-methylornithine and 1,3-diaminopropan-2-ol) were used to study the relationship between polyamine synthesis and specific methylations of tRNA in Dictyostelium discoideum during vegetative growth. Polyamine concentrations were found to be 10 mM for putrescine, 1.6 mM for
L Alhonen-Hongisto et al.
The Biochemical journal, 188(2), 491-501 (1980-05-15)
The anti-proliferative effects of 1,1'-[(methylethanediylidene)dinitrilo]diguanidine [methylglyoxal bis(guanylhydrazone)] and 1,1'-[(metHYLETHANEDIYLIDENE)dinitrilo]bis-(3-aminoguaNIDINE) HAVE BEEN STUDIED IN Ehrlich ascites carcinoma cells grown in suspension cultures. Both compounds are potent inhibitors of S-adenosyl-L-methionine decarboxylase from the tumour cells. In the presence of putrescine (but not
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33262-25G-F04061826736944
33262-5G-F04061837008122