Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559 (lit.)
bp
95-97 °C/10 mmHg (lit.)
density
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
InChI key
QWVCIORZLNBIIC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥98% (iodometric) |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (iodometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.514 (lit.) | refractive index n20/D 1.573 (lit.), n20/D 1.572-1.574 |
| density 2.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.941 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.974 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.239 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form solid | form - |
| bp 95-97 °C/10 mmHg (lit.) | bp 90-93 °C/14 mmHg (lit.) | bp 94-96 °C/10 mmHg (lit.) | bp 120 °C/15 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-13-9
96-13-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?