Merck
371971
Sigma-Aldrich
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
98%
Synonim(y):
HFBMA
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CFHCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
0.25 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.361 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
gęstość
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
Klucz InChI
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.