474347
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate
contains inhibitor, 97%
Synonim(y):
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
zawiera
HQ, MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.338 (lit.)
tw
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Teeth
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter