179485
4-Oxo-TEMPO
Synonim(y):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
WSGDRFHJFJRSFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Redox sources for anodes in lithium secondary batteries
- Free-radical biological studies
- Radical spin-trapping
- Electron paramagnetic resonance studies
- Polymer chemisty and synthesis applications
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3