Przejdź do
463159
2H-Pyran-2-one
90%
Synonim(y):
α-Pyrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-990-5
Beilstein/REAXYS Number:
1511
MDL number:
Assay:
90%
810,00 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
General description
2H-Pyran-2-one (a-Pyrone) is a heterocyclic building block. Photochemistry of 2H-pyran-2-one has been investigated by laser flash photolysis with infrared detection. Ketene and a bicyclic lactone were obtained as major photoproducts.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Store at 2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
177229262102528692
description
90%
description
≥98%
description
technical grade, 90%
description
97%
assay
90%
assay
≥98%
assay
90%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)